Merck
210196
Sigma-Aldrich
Barium manganate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BaMnO4
Número de CAS:
Peso molecular:
256.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
powder and chunks
densidad
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
Clave InChI
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Useful for the selective oxidation of diols.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)