Merck
205370
Sigma-Aldrich
Dimethyl aminoterephthalate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
127-130 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Clave InChI
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 14(6), 895-903 (1984)