204951
Zinc oxide
99.999% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Clave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.
Protocolos
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.