196681
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.4583 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
densidad
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
Clave InChI
DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?