185949
2-Chloro-2-methylpropane-d9
99 atom % D
Sinónimos:
tert-Butyl-d9 chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)3CCl
Número de CAS:
Peso molecular:
101.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
presión de vapor
5.11 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.3819 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
NBRKLOOSMBRFMH-GQALSZNTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Valerie L Colley et al.
Drug testing and analysis, 7(3), 241-246 (2014-10-11)
South American 'crack' cocaine, produced directly from coca leaf, can be distinguished from US domestically produced crack on the basis of occluded solvent profiles. In addition, analysis of domestically produced crack indicates the solvents that were used for cocaine hydrochloride