Merck
184667
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)cyclopropane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
90.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
ClCC1CC1
InChI
1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(Chloromethyl)cyclopropane on reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
Aplicación
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4′-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Easy selective generation of (lithiomethyl) cyclopropane or homoallyllithium by a chlorine-lithium exchange.
Pastor IM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(48), 6870-6872 (2008)
Unexpected reactions of an isolable dialkylsilylene with Haloalkanes.
Ishida S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1102-1103 (2001)