Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
vapor pressure
1 mmHg ( 21 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
12.25 %
refractive index
n20/D 1.4608 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 98 atom % D | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP) | description 98 atom % D |
| assay ≥98% (CP) | assay - | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+12 | mass shift M+11 | mass shift M+13 | mass shift M+12 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.059 g/mL at 25 °C | density 1.052 g/mL at 25 °C | density 0.918 g/mL at 25 °C | density 1.026 g/mL at 25 °C |
| bp 160-161 °C (lit.) | bp 160-161 °C (lit.) | bp 156.5 °C (lit.) | bp 166 °C (lit.) |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?