17301
(Aminomethyl)polystyrene
400-500 μm, extent of labeling: 1-2 mmol/g amine loading
Sinónimos:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
1-2 mmol/g amine loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
400-500 μm
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)