171506
4-Hydroxybenzenesulfonic acid solution
65 wt. % in H2O
Sinónimos:
Phenol-4-sulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
concentration
65 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.489
density
1.337 g/mL at 25 °C
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
InChI key
FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?