163937
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidic chloride
technical grade, 90%
Sinónimos:
Bis(dimethylamido)phosphoric chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
densidad
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphoramide
cadena SMILES
CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H12ClN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
Clave InChI
WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)