Merck
15470
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(NO2)-OH
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nω-nitro-L-arginine
About This Item
Fórmula lineal:
HN=C(NHNO2)NH(CH2)3CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
319.31
Beilstein:
2015163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
impurezas
~15% residual solvents
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
Clave InChI
OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)