Merck
154253
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylaniline
97%
Sinónimos:
2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-o-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
bp
240 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-2-methylaniline was used in the preparation of 4-Bromo-2-methylphenol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
QSAR for the cytotoxicity of 2-alkyl or 2, 6-dialkyl, 4-X-phenols: the nature of the radical reaction.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 1112-1117 (2002)
Anton Georgiev et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 175, 76-91 (2016-12-27)
In this paper three different "push-pull" 4-aminoazobenzene dyes have been synthesized in order to characterize their photochromic behavior in different solvents. The molecular geometry was optimized by DFT/B3LYP functional combined with the standard 6-31+G(d,p) basis set for trans (E) and