Merck
15302
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
189.25
Beilstein:
3603307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
densidad
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
Clave InChI
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block for spermidine analogues[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ibrahim Khadra et al.
International journal of pharmaceutics, 561, 43-46 (2019-02-18)
Oral Thin Film (OTF) is a newly emerging drug delivery system which has many benefits for patients. Although there has been some formulation of OTF products, these have mainly been as confectionary or dental health products. The most significant benefit
M.J. Araujo et al.
J. Chem. Res. Synop., 366-366 (1996)