15151
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
≥98.0% (CH)
Sinónimos:
(Ethene-1,1-diyldisulfonyl)dibenzene, 1,1-Bis(benzenesulfonyl)ethylene, 1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethene, 1,1′-[Ethenylidenebis(sulfonyl)]bis[benzene]
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (CH)
Formulario
powder
mp
124-126 °C
grupo funcional
sulfone
cadena SMILES
C=C(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c1-12(19(15,16)13-8-4-2-5-9-13)20(17,18)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
Clave InChI
KABQEPJVQFXVIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?