151386
Fumaryl chloride
95%
Sinónimos:
(2E)-2-Butenedioyl dichloride, Fumaric acid chloride, Fumaric acid dichloride, Fumaric dichloride, Fumaroyl dichloride, Fumaryl dichloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
161-164 °C (lit.)
densidad
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H/b2-1+
Clave InChI
ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?