Merck
149993
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propanol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2N(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
131.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
81-83 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CCN(CC)CCCO
InChI
1S/C7H17NO/c1-3-8(4-2)6-5-7-9/h9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-Diethylamino-1-propanol was used to develop a model system that polymerizes racemic lactide (D,L-LA).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Agostino Pietrangelo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11649-11657 (2010-08-03)
We report the results of a comprehensive investigation of the recently discovered stereoselective and controlled polymerization of racemic lactide (D,L-LA) using an initiator prepared in situ from indium(III) chloride (InCl(3)), benzyl alcohol (BnOH), and triethylamine (NEt(3)). Linear relationships between number-average