149160
3-Methylanisole
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)