Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
260-633-5
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
powder
composition
ZrO2, ≥40%
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
SMILES string
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Application
Zirconium(IV) carbonate basic can be used as a catalyst:
- For Meerwein–Ponndorf–Verley reduction of HMF and furfural
- In the one-pot conversion of dihydroxyacetone into ethyl lactate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?