14569
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 6,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Sinónimos:
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 6000
Formulario
powder
mol peso
Mr 6000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-final
carboxylic acid
α-final
carboxylic acid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadena SMILES
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?