124141
4-Bromostyrene
contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Sinónimos:
1-(4-Bromophenyl)ethylene, 1-Bromo-4-ethenylbenzene, 1-Bromo-4-vinylbenzene, 4-Vinyl-1-bromobenzene, p -Bromostyrene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.594 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Clave InChI
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene.
- Synthesis of silsesquioxanes (SQ) having 4-bromostyrenyl substituents.
- To investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers (SAMs) on Si(111).
- Synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene), via Heck reaction.
- Synthesis of nitroolefins, via alkene cross-metathesis.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?