Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
256.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
418-690-0
Beilstein/REAXYS Number:
1013753
MDL number:
Assay:
≥98.0% (N)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98.0% (N)
form
solid
mp
141-143 °C
functional group
azo, ether
SMILES string
O=C(\N=N\C(=O)N1CCOCC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H16N4O4/c15-9(13-1-5-17-6-2-13)11-12-10(16)14-3-7-18-8-4-14/h1-8H2/b12-11+
InChI key
CHAMTJKQPOMXTI-VAWYXSNFSA-N
General description
Azodicarboxylic dimorpholide is a yellow to dark yellow powder or crystals
Application
Azodicarboxylic dimorpholide has been used in the galanthamine ring system reaction that utilizes an intramolecular Heck reaction to establish the benzofuran ring system. Galanthamine exhibits potent acetylcholinesterase inhibitory activity and is important in the management of Alzheimer′s disease.
Other Notes
Reagent for the formation of symmetric and unsymmetric disulfides in polar solvents (e.g. water)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?