115843
2-Methyl-3-nitroaniline
97%
Sinónimos:
2-Amino-6-nitrotoluene, 3-Nitro-o-toluidine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(N)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Clave InChI
HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?