114154
trans-3,6-Endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride
97%
Sinónimos:
trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Clave InChI
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)