Merck
112305
Sigma-Aldrich
Ethyl propionate
99%
Sinónimos:
Ethyl propanoate, Propionic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
506287
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39022258
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
3.52 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 27.2 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
887 °F
lim. expl.
11 %
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl propionate is a model for studying the fatty acid ethyl esters which are used as first-generation biodiesel.
Aplicación
Ethyl propionate was used to study the effect of its gavage administration on gastric toxicity in male F344 rats.
Ethyl propionate, when used for contact dissolution of cholesterol gallstones, shows reduced side effects (attributable to increased blood levels) in piglets when compared to methyl tert-butyl ether.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)