Merck
10916
Sigma-Aldrich
Acetilacetona
Wacker Chemie AG, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
AcAc, 2,4-Pentanodiona
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
741937
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021208
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
140.4 °C (lit.)
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
662 °F
lim. expl.
11.4 %
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
técnicas
GC/GC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 1 in 8 parts
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Clave InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
La acetilacetona es un ligando quelante y forma complejos organometálicos que se utilizan como aditivos en la gasolina y en los lubricantes, secantes para los barnices y las tintas de impresora, los fungicidas, los insecticidas y los colores. Es un reactivo de extracción selectivo para la determinación del molibdeno en materiales ferrosos.
Aplicación
La acetilacetona se utilizó en la preparación de láminas finas de Y203, La203 y La2CuO4 y el fotocatalizador de fase doble titanato/anataso.
Otras notas
precios para cantidades a granel a disposición de los interesados
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Growth and characterization of thin films of Y203, La203 and La2CuO4.
Gao YM, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 90(2), 228-233 (1991)
Analytical Solvent Extraction of Molybenum Using Acetylacetone.
McKaveney JP and Freiser H.
Analytical Chemistry, 29(2), 290-292 (1957)
Nitrogen- sensitized Dual Phase Titanate/Titania for Visible-light Driven Phenol Degradation.
Hua CY, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 1962012, 518-527 null
Rolando R Lozada-García et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(10), 3450-3459 (2012-02-07)
The photochemistry of the chelated enol form of acetylacetone (AcAc) was investigated by UV excitation of the S(2) state at 266 nm in parahydrogen matrices, complemented by experiments in neon and normal hydrogen matrices. Infrared (IR) spectroscopy, combined with theoretical
Zhenkun Sun et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(42), 17653-17660 (2012-10-02)
The organization of different nano objects with tunable sizes, morphologies, and functions into integrated nanostructures is critical to the development of novel nanosystems that display high performances in sensing, catalysis, and so on. Herein, using acetylacetone as a chelating agent