107565
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
99%
Sinónimos:
α,α-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
densidad
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)7(16,9(13,14)15)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,16H
Clave InChI
IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?