Método de preparación de muestras QuEChERS
![QuEChERS Tubes Existen varios adsorbentes para el paso de limpieza QuEChERS, que se eligen en función de la matriz de interés.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/analytical-chemistry/quechers-tubes-card/quechers-tubes-card.jpg)
QuEChERS es un tipo de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE) utilizada para la preparación de muestras. QuEChERS es el acrónimo de “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” en inglés (‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe’). Desarrollado originalmente para preparar muestras de frutas y verduras para analizar los restos de plaguicidas, este método se utiliza ahora para analizar otras clases químicas, como los HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos), los PCB (bifenilos policlorados), los PBDE (éteres de difenilo polibromados) y los retardantes de llama. El concepto se introdujo en 2002 y ahora se especifica en los métodos oficiales de la Association of Analytical Communities (Asociación de Comunidades Analíticas, AOAC 2007.01) y del Comité Europeo de Normalización (EN 15662:2008).
Categorías destacadas
Descubra nuestra gama de productos de extracción en fase sólida para la preparación rápida y precisa de muestras analíticas destinada a garantizar un análisis cromatográfico eficaz y fiable. Consta de cartuchos de SPE, placas, tubos de extracción, herramientas de SPE dispersiva, y accesorios
Consiga un rendimiento superior de la GC con nuestras columnas, fungibles y accesorios. Explore las ofertas de Supelco®.
Su fuente de disolvente: encuentre la opción adecuada con las marcas Supelco®, SigmaAldrich® y SAFC®, que abarcan usos analíticos, de laboratorio y biofarmacéuticos. Pedido en línea
Consiga separaciones precisas con nuestra extensa colección de columnas para HPLC. Mejore la retención, la resolución y la selectividad. Pídalas hoy mismo.
Extracción QuEChERS de muestras
Las técnicas de extracción de disolventes están diseñadas para lograr la máxima producción de analitos a partir de la matriz base. Los analitos de interés se extraen de la matriz de la muestra utilizando disolventes miscibles en agua (normalmente acetonitrilo) y elevadas concentraciones de sal o amortiguadores. La selección del disolvente es importante para minimizar la coextracción de compuestos. Las sales se utilizan en la etapa de extracción para crear separación de fase. Actúan como amortiguadores para ajustar el pH y quitar el agua de la muestra.
Limpieza QuEChERS
La limpieza de las muestras reduce las interferencias durante los análisis posteriores, ya que las interferencias pueden dañar los instrumentos analíticos y complicar la identificación y cuantificación de los analitos. A diferencia de los métodos de limpieza de muestras tradicionales en los que se utilizan tubos de SPE, en el método QuEChERS, la limpieza se facilita mezclando grandes cantidades de adsorbentes de SPE con el extracto de la muestra. Los adsorbentes utilizados en la limpieza eliminan las interferencias de la matriz, que se extraen junto con los analitos de interés. El uso de los adsorbentes PSA, C18 o GCB (carbón negro grafitizado) elimina azúcares, lípidos, esteroles, ácidos orgánicos, proteínas, carotenoides, clorofila y otros pigmentos antes de un análisis mediante GC-MS/MS o LC-MS/MS. Pueden necesitarse adsorbentes Z-SEP especiales para limpiar las matrices difíciles que contienen pigmentos o grasas.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- Ver todo (9)
Protocolos relacionados
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
- Ver todo (9)
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]