Merck
Z-Leu-Leu-Leu-al Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
MG-132
Z-Leu-Leu-Leu-al Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Synonyme(s):
Z-Leu-Leu-Leu-al, MG-132
Formule empirique (notation de Hill):
C26H41N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.62
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Forme physique
Zone de recherche
Niveau de qualité