Dispositifs d'immunodétection sur membrane
L'immunodétection par western blotting implique l'utilisation d'anticorps pour détecter la protéine cible. Après l'électrotransfert des protéines, les membranes sont bloquées, puis incubées avec des anticorps. Les protéines peuvent alors être détectées par chimiluminescence, colorimétrie ou fluorescence. Les dispositifs d'immunodétection sur membrane facilitent le traitement des membranes de western blotting en simplifiant les procédures et en réduisant les temps de détection.
Pour en savoir plus
Products
Système de détection de protéines SNAP i.d.® 2.0
Le système de détection de protéines SNAP i.d.® 2.0 est un dispositif sous vide innovant qui aspire les réactifs à travers la membrane, augmentant le contact avec la membrane et permettant de s'affranchir d'une agitation ou d'une diffusion. Cette amélioration de la distribution tridimensionnelle des réactifs permet de réduire le temps nécessaire à l'immunodétection. Si un western blotting classique nécessite 4 à 24 heures pour les étapes de blocage, d'incubation avec les anticorps et de lavage, le protocole SNAP i.d.® 2.0 ne prend que 30 minutes, sans perte d'intensité du signal ni réduction de la qualité du transfert. Le système SNAP i.d.® 2.0 permet de réaliser toutes les étapes d'immunodétection ultérieures à l'électrotransfert des protéines (c'est-à-dire le blocage, le lavage et les incubations avec les anticorps primaires et secondaires).
Ressources apparentées
- Protocol: Protein Blotting Handbook
The seventh edition of the Protein Blotting Handbook offers comprehensive guidance on optimizing antibody concentrations and reducing background interference, along with expanded data and protocols for fluorescence detection. The handbook represents the collective experience of application scientists and technical service specialists.
- Article: 30-minute Immunodetection Protocol Using the SNAP i.d.® 2.0 System
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Access to our Western blotting expertise is easy—flip to our troubleshooting section at the end of this brochure, or learn more.