Merck
AccueilProduitsBiologie des protéinesÉlectrophorèse et western blotting de protéinesSystèmes d'électrophorèse de protéines sur gel et équipements de transfert
Systèmes d'électrophorèse de protéines sur gel et équipements de transfert
Qu'est-ce que l'électrophorèse de protéines sur gel ? L'électrophorèse de protéines sur gel est une méthode qui utilise souvent divers systèmes et équipements de transfert pour séparer différents mélanges de protéines en fonction de leur poids moléculaire. Les analyses ultérieures de protéines comprennent la purification des protéines, la protéomique et les applications de western blotting. Nous vous proposons un choix de cellules d'électrophorèse et de systèmes de transfert pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE), l'électrophorèse PAGE en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE), l'électrophorèse PAGE bidimensionnelle (2D-PAGE) et des systèmes de transfert de protéines en voie humide pour répondre à vos besoins.
Découvrez nos produits et solutions de coulage rapide de gel, d'électrophorèse et de transfert :
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Système de coulage de gels mPAGE® Lux pour SDS-PAGE
Ajoutez le système de coulage mPAGE® Lux à votre laboratoire et vous obtiendrez des gels prêts à l'emploi en moins de 3 minutes. Soufflez un peu et habituez-vous à un procédé de coulage de gel rapide, avec moins de déchets et sans le souci de l'échec. C'est tout nouveau.
Le système de coulage mPAGE® Lux remplace votre procédé de coulage de gel SDS-PAGE par des méthodes plus rapides, plus simples et plus sûres, avec des résultats plus reproductibles.
  • Avec le système de coulage mPAGE® Lux, durcissez un mini gel en 90 secondes contre plus de 90 minutes avec les méthodes classiques.
  • La chimie de gel Bis-Tris permet des temps d'exécution plus courts que les méthodes traditionnelles.
  • Le système de coulage de gels mPAGE® prévient les fuites.
  • Une qualité de bande supérieure à celle des gels Tris-Glycine.
  • Tous les tampons et colorants peuvent être communs, car la même chimie est utilisée avec les kits de coulage mPAGE® TurboMix et les gels pré-coulés mPAGE®.
  • Moins de produits chimiques toxiques utilisés. Aucune utilisation d'APS ou de TEMED n'est requise.
Dispositif Auto2D® pour électrophorèse 2D-PAGE ou 2D-DIGE
Figure 1.Dispositif Auto2D® pour électrophorèse 2D-PAGE ou 2D-DIGE.
Dispositif d'électrophorèse Auto2D®
On considère généralement que l'électrophorèse bidimensionnelle sur gel est une technique longue et difficile à réaliser qui nécessite une formation avancée, pour une faible reproductibilité et une grande variabilité inter-opérateur.
Le dispositif d'électrophorèse bidimensionnelle Auto2D® apporte une solution conviviale et entièrement automatisable pour des résultats et des analyses rapides et hautement reproductibles.
  • Dispositif entièrement automatisé pour éliminer les étapes de manipulation fastidieuses
  • Rapidité : résultats disponibles en 1 à 2 heures
  • Grande reproductibilité 
  • Facilité d'utilisation : ne nécessite aucune formation avancée
  • Faible variabilité inter-opérateur
  • Mise en œuvre rapide pour limiter les temps d'immobilisation du laboratoire
SYSTÈMES DE COULAGE DE GEL ET D'ÉLECTROPHORÈSE SUR MINI GEL mPAGE®
Découvrez notre nouvelle solution mPAGE® complète pour le coulage de mini-gels. Le système de coulage de gel et d'électrophorèse sur mini-gel mPAGE® offre une solution garantie sans fuite permettant de couler manuellement jusqu'à deux mini-gels pour l'analyse de protéines, de procéder à une séparation haute résolution de protéines sur des gels précoulés ou coulés manuellement, et d'assurer un transfert électrophorétique sur des membranes de transfert. Pour une résolution exceptionnelle et des analyses plus rapides, optez pour notre solution de coulage de gel d'acrylamide Bis-Tris TurboMix® et notre gel précoulé Bis-Tris mPAGE®, avec les systèmes tampons mPAGE®.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU SYSTÈME DE COULAGE DE GEL mPAGE®
  • Simplifiez le coulage manuel des gels et débarrassez-vous des fuites durant le processus de coulage
  • Coulez manuellement jusqu'à 2 mini-gels (de 8 × 10 cm) simultanément
  • Flexibilité maximale du système de coulage de gel, avec une option système seul et une option en kit avec plaques et peignes
  • Mini-plaques de faible longueur et espaceurs : en 0,75 mm, 1,0 mm, ou 1,5 mm d'épaisseur
  • Peignes : pour 10 puits et 15 puits
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE SUR MINI-GEL mPAGE®
  • Évite les erreurs de montage et les fuites
  • Compatible avec les gels coulés sur le système de coulage mPAGE® et les gels précoulés mPAGE®
  • Disponible en 2 formats pour jusqu'à 2 ou 4 mini-gels (de 8 × 10 cm)
  • Reçoit 2 cassettes de support de gel pour le transfert des protéines sur une membrane de blotting en PVDF ou NC Immobilon®
Ressources produits apparentées
  • Article : Protocole de western blotting (immunoblotting)
    Protocole de western blotting, avec étapes du workflow, pour différentes méthodes de transfert. Décrit le transfert électrophorétique de protéines depuis des gels de polyacrylamide avec SDS vers des feuilles de membrane en nitrocellulose.
  • Protocole : Protein Blotting Handbook
    Le transfert de protéines est devenu un outil communément utilisé pour détecter de faibles quantités de protéines dans des échantillons complexes ou pour contrôler l'expression et la purification des protéines.
  • Brochure : Rethink Western Blotting
    Le western blotting (également connu sous le nom d'immunoblotting) est l'une des techniques les plus couramment utilisées en laboratoire, cependant des difficultés persistent pour obtenir des résultats cohérents et de qualité.