Produits chimiques et agents de gravure utilisés en électronique
Les produits chimiques de spécialité sont utilisés pour améliorer la performance technologique et la rentabilité des composants et appareils électroniques, ce qui vous permet de rester en phase avec le rythme dynamique de l'industrie électronique. La fabrication des appareils à semiconducteurs nécessite une série d'étapes complexes réalisées d'une manière hautement contrôlée, notamment le nettoyage, la lithographie, le mordançage, la planarisation mécano-chimique et le traitement humide. Le nombre d'étapes de traitement et le nombre de couches augmentent avec la complexité de conception des semiconducteurs.
Products
Nous fournissons une vaste gamme de produits chimiques électroniques de haute qualité et de pureté adaptée aux applications électroniques (jusqu'à 99,999 %, sur la base de métaux traces) pour chaque étape de la production de produits électroniques, notamment les circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, tranches de silicium, moniteurs à écran plat et emballages. À tous les stades du processus, nous avons exactement ce dont vous avez besoin.
- Solutions de galvanoplastie et de placage sans électrolyse
- Agents de gravure formulés
- Acides ultra purs
- Carboranes
- Fluorures
- Gaz de spécialité
- Produits de dopage
- Solvants de qualité semiconducteur
- Substrats de monocristaux
Nos solutions de placage sans électrolyse de l'or, du nickel, de l'argent et du zinc, ainsi que nos solutions de galvanoplastie à faible niveau de stress et sans défauts en trou d'épingle du nickel, de l'invar (alliage de nickel et de fer) et de cuivre à haute vitesse, assurent un flux de travail continu.
Nos agents de gravure chimique sont formulés pour éliminer le substrat sans endommager les couches inférieures, de manière à obtenir une gravure sélective de l'aluminium, du cuivre, de l'or, du chrome, du tungstène, du tantale et des films de céramique. Ils présentent les avantages suivants :
- Vitesse de gravure régulière et contrôlable
- Compatibilité avec divers types de produits de photoréserve
- Taux minimal d'élimination des couches inférieures
- Taux minimal de résidus
Découvrez notre offre puissante de produits chimiques et de produits électroniques, sous forme solide, liquide et gazeuse, pour toutes vos applications électroniques haute performance exigeant une grande pureté.