Merck
Étiquettes de laboratoire
Les étiquettes destinées à une utilisation en laboratoire et à une gestion des échantillons répondent à des exigences spécifiques en fonction du type d'échantillon, de la taille des contenants, des conditions de stockage et de l'application. L'étiquetage des échantillons de laboratoire pose de nombreux problèmes comme la compatibilité avec le solvant ou la capacité de l'étiquette à adhérer au support lors d'une congélation et d'un stockage cryogénique. Les systèmes conçus spécifiquement pour l'étiquetage dans les laboratoires de recherche présentent des symboles spécifiques aux laboratoires, une sérialisation automatique et un système de codes-barres intégrés garantissant que vous disposez des fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre application. Le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™ constitue une solution d'étiquetage complète avec des étiquettes de qualité laboratoire adaptables, une imprimante compacte compatible avec le WiFi et un logiciel d'étiquetage de laboratoire personnalisé. Avec des étiquettes spécifiques, comme les CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® et Freezerbondz™ pour le stockage cryogénique, ou encore les TOUGH-TAGS® qui résistent aux produits chimiques les plus agressifs, vous aurez la certitude que vos précieux échantillons pourront toujours être identifiés.  
Les étiquettes destinées à une utilisation en laboratoire et à une gestion des échantillons répondent à des exigences spécifiques en fonction du type d'échantillon, de la taille des contenants, des conditions de stockage et de l'application. L'étiquetage des échantillons de laboratoire pose de nombreux problèmes comme la compatibilité avec le solvant ou la capacité de l'étiquette à adhérer au support lors d'une congélation et d'un stockage cryogénique. Les systèmes conçus spécifiquement pour l'étiquetage dans les laboratoires de recherche présentent des symboles spécifiques aux laboratoires, une sérialisation automatique et un système de codes-barres intégrés garantissant que vous disposez des fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre application. Le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™ constitue une solution d'étiquetage complète avec des étiquettes de qualité laboratoire adaptables, une imprimante compacte compatible avec le WiFi et un logiciel d'étiquetage de laboratoire personnalisé. Avec des étiquettes spécifiques, comme les CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® et Freezerbondz™ pour le stockage cryogénique, ou encore les TOUGH-TAGS® qui résistent aux produits chimiques les plus agressifs, vous aurez la certitude que vos précieux échantillons pourront toujours être identifiés.  
Pour en savoir plus
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™
  • Le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™ offre une solution complète pour l'étiquetage des échantillons de laboratoire. Les étiquettes de qualité laboratoire sont capables de supporter des températures de -196 °C (azote liquide) à 100 °C (eau bouillante) et des solvants chimiques agressifs (comme l'éthanol, le DMSO ou le xylène). Ces étiquettes ont également été conçues avec des perforations permettant à une taille de s'adapter à une large gamme de contenants de laboratoire comprenant des tubes, des cryotubes, des boîtes de Pétri, des plaques de culture cellulaire et des flacons de réactif. Le logiciel personnalisé comprend des modèles d'étiquette pré-conçus pour les récipients de laboratoire, permet de sauvegarder des étiquettes pour des impressions répétées rapides et possède une fonction de téléchargement de fichiers Excel pour l'impression de grandes quantités d'étiquettes. 
  • Les étiquettes cryogéniques CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® peuvent supporter des températures de -196 °C à 80 °C et sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter aux fioles, microtubes, boîtes de congélation, microplaques, plaques de culture cellulaire, sachets en plastique et autres contenants pour le stockage dans l'azote liquide, les congélateurs ou lorsque l'on travaille avec des échantillons sur de la glace sèche. 
  • Les TOUGH-TAGS® sont des étiquettes chimiquement résistantes qui peuvent supporter une exposition directe ou une immersion dans des solvants organiques, des alcools, et des produits chimiques agressifs ou corrosifs. Les étiquettes TOUGH-TAGS® résistent à des températures de -40 °C à 121 °C, notamment aux bains-marie et à l'autoclavage, ce qui les rend utiles pour l'identification de matériaux qui requièrent une stérilisation par autoclave. Elles sont fabriquées avec un adhésif haute performance pour les contenants en métal, en verre et en plastique. 
  • Nos solutions d'impression sont conçues pour la gestion des échantillons et le suivi des stocks et peuvent être intégrées dans le système de gestion de votre laboratoire. 
  • Une gamme de rubans adhésifs est disponible pour identifier les échantillons, l'équipement et le matériel au laboratoire ; ils sont disponibles dans une variété de couleurs, de tailles et de configurations pour établir un code couleur et par souci de commodité. 
  • Nous proposons également des marqueurs pour diverses applications de laboratoire, notamment des marqueurs résistants à l'éthanol et à l'alcool, des marqueurs cryogéniques et des marqueurs résistants à l'eau, dans un assortiment de couleurs.