Lames de contrôle Cell Marque™
Lames de contrôle pour l'IHC Cell Marque™
Nos lames de contrôle positif pour l'IHC ont été développées par notre équipe technique pour compléter notre offre d'anticorps et garantir la cohérence et la fiabilité requises pour soutenir le travail d'histopathologie.
Nos lames de contrôle positif sont faites pour tester la spécificité et l'avidité de l'anticorps en marquage immunohistochimique (IHC). Nous proposons les contrôles sous forme de coupes de tissu incluses en paraffine en présence d'un antigène connu, montées sur des lames de microscope pour contrôler le marquage dans les laboratoires cliniques.
Lames de contrôle de lignées cellulaires HistoCyte Laboratories
Nous proposons une gamme complète de lames et de blocs de contrôle de lignées cellulaires pour l'histopathologie de HistoCyte Laboratories, produites à partir de lignées cellulaires humaines cultivées pour déterminer la plage d'expression requise pour un biomarqueur spécifique. Ces lignées cellulaires sont compactes et typiquement de type tissulaire. Elles sont traitées à l'aide de méthodes brevetées qui permettent la création de blocs cellulaires inclus de haute densité avec des noyaux qui conservent leur morphologie cellulaire. Nos lignées cellulaires de contrôle HistoCyte sont compactes et disponibles sous forme de lames pré-découpées non marquées ou de blocs de cellules microarray pour l'obtention de coupes.
Les lames de contrôle HistoCyte Laboratories sont idéales pour l'utilisation d'une même lame de contrôle pour l'immunohistochimie (IHC) et l'hybridation in situ (ISH). Nous fournissons des lames de contrôle développées et standardisées pour des résultats cohérents sur l'ensemble d'un bloc. Des lames de contrôle pour l'histologie avec deux lignées cellulaires principales permettent une expression positive et négative. Un témoin de l'analyte est placé à une extrémité de la lame, permettant l'application de l'échantillon sur la même lame pour une comparaison fiable. Il existe également une gamme de produits plus complets avec jusqu'à cinq lignées cellulaires, offrant toute une plage d'expression et de sensibilité : la plage dynamiqueDR (pour "Dynamic Range")
Lames de contrôle TISSUE-TROL™
Les lames de contrôle pour l'histologie sont un support essentiel aux programmes d'assurance qualité formels. Nos lames TISSUE-TROL™ contiennent des coupes de tissus incluses en paraffine de caractéristiques connues, utilisées pour contrôler les performances de coloration dans les laboratoires de biologie médicale. Nos conditionnements de lames de contrôle contiennent 25 lames, dont une lame colorée avec la procédure appropriée pour montrer le résultat attendu.
Ressources apparentées
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow