Colorants pour la bactériologie
La bactériologie est presque aussi ancienne que la microscopie. Grâce aux colorants et aux méthodes modernes, ce qui était autrefois des curiosités minuscules et mobiles, peut maintenant être rapidement et spécifiquement détecté, identifié et classifié.
Notre vaste gamme de produits innovants pour la bactériologie comprend des kits et des solutions de coloration prêts à l'emploi et brillants, des alternatives éco-responsables sans phénol, auxquels s'ajoute une offre complète de réactifs auxiliaires et d'instruments.
Nous proposons des solutions, des colorants et des kits prêts à l'emploi, enregistrés comme produit de diagnostic in vitro (IVD), certifiés CE et soumis à un contrôle qualité complet, si bien qu'ils sont adaptés à une utilisation en diagnostic clinique ainsi qu'en contrôle qualité industriel. Une qualité élevée assurée, une longue durée de conservation et une uniformité d'un lot à l'autre vous permettent d'obtenir des résultats définitifs et reproductibles facilitant vos analyses bactériologiques, même dans les cas de diagnostic difficile.
Pour en savoir plus
Coloration de Gram
La coloration de Gram est une procédure de coloration très commune, mais néanmoins importante, utilisée pour différencier deux grands groupes de bactéries sur la base des différents constituants de leur paroi cellulaire. La différentiation s'opère, car les bactéries Gram positives conservent une couleur bleu-violet, tandis que les bactéries Gram négatives sont décolorées par un solvant organique et virent au rose-orangé lorsqu'elles sont contre-colorées. Nous fournissons diverses solutions nécessaires pour effectuer cette procédure en plusieurs étapes, avec confiance, rapidité et simplicité, dans chaque laboratoire clinique ou dans l'industrie. Retrouvez les colorants cristal violet et d'aniline, les solutions iodées et de décoloration de Gram, ainsi qu'un contre-colorant à la safranine orange en flacons de PE sécurisés, disponibles dans une variété de conditionnements. Pour votre sécurité, nous fournissons également un kit sans phénol. Nos solutions de coloration de Gram et nos kits sont faciles à manipuler et fournissent des résultats de coloration fiables.
Bactéries acido-alcoolo-résistantes
Pour la détection la plus fiable de ces bactéries acido-alcoolo-résistantes, nous proposons une large sélection de solutions et de kits convenant à une coloration manuelle ou automatisée. Effectuez une détection en fluorescence sous un microscope avec nos solutions de coloration des bactéries acido-alcoolo-résistantes et notre kit de coloration AFB-fluor (option sans phénol disponible) ou essayez nos solutions de Ziehl-Neelsen pour la coloration à chaud de frottis ou de coupes en paraffine. Une coloration de Ziehl-Neelsen modifiée (à froid) est également possible avec nos kits prêts à l'emploi AFB-color.
Produits auxiliaires pour la bactériologie
Trouvez tout ce que votre procédure requiert pour préparer, fixer, colorer et monter vos échantillons bactériologiques. Nous proposons une gamme complète de produits pour la bactériologie, des fixateurs fiables aux milieux de montage aqueux et non aqueux, en passant par les huiles à immersion avec d'excellentes propriétés de réfraction, sans compter de nombreux autres réactifs, solvants, solutions, excipients et instruments de haute qualité. Nous couvrons tous vos besoins à chaque étape.
Lames de contrôle TISSUE-TROL™
Les Tissue-Trol™ de Sigma-Aldrich® sont des lames de contrôle constituées de coupes de tissus incluses en paraffine avec des caractéristiques connues, incluant des pathogènes microbiens spécifiques. Les lames de contrôle pour l'histologie sont essentielles pour soutenir les programmes d'assurance qualité formels, destinés à contrôler les performances de coloration dans les laboratoires de biologie médicale.
Ressources produits apparentées
- Article: Identification of Microorganisms Based on Color
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
- Article: Pseudomonas Media and Tests
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
- Article: Streptococci - Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci are non-motile, microaerophilic, Grampositive spherical bacteria (cocci). They often occur as chains or pairs and are facultative or strict anaerobes.
- Article: Toluidine Blue Staining Protocol for Millicell® Culture Inserts
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
- Article: Detection and Molecular Identification of Mycobacteria Species
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.