1706712
USP
Urea Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
urea
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
185-190 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Clé InChI
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable