1686411
USP
Trigonelline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Trigonelline monohydrate, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trigonella
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n+]1(cc(ccc1)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
WWNNZCOKKKDOPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable