1560990
USP
Prilocaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Prilocaine, (±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prilocaine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C(C)C(=O)Nc1c(cccc1)C)CCC
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable