1509019
USP
Powdered Black Pepper Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Piper nigrum extract
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pepper
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable