1491004
USP
Oxytetracycline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Oxytetracycline dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxytetracycline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
Clé InChI
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
Description générale
Application
- Oxytetracycline Hydrochloride
- Oxytetracycline Injection
- Oxytetracycline Tablets
- Oxytetracycline for Injection
- Oxytetracycline Hydrochloride Capsules
- Oxytetracycline Hydrochloride Soluble Powder
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable