1443497
USP
Miconazole Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl}-1H-imidazole mononitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
miconazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable