1379300
USP
Melphalan hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
melphalan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[Cl-].ClCCN(CCCl)c1ccc(cc1)CC([N+H3])C(=O)O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H
Clé InChI
OUUYBRCCFUEMLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Melphalan
- Melphalan Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3