1356891
USP
Lauryl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Dodecanol, Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
7.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
lauryl alcohol
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
4 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
260-262 °C (lit.)
Pf
22-26 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Stearyl Alcohol
- Cetyl Alcohol
- Cetyl Esters Wax
- Myristyl Alcohol
- Cetostearyl Alcohol
- Cocoyl Caprylocaprate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup