Accéder au contenu
1356701
USP
Lactose monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-Lactose monohydrate, α-Lactose monohydraté, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Sucre de lait
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lactose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Le lactose monohydraté correspond au monohydrate du O-β-d-galactopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranose.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Étalon de référence de l'USP du lactose monohydraté destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer une solution étalon utilisée dans l'identification par chromatographie sur couche mince (CCM, ou TLC) conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous :
  • Lactose monohydraté
  • Galactose
Analysis Note
Ces produits sont réservés aux fins de test et d'analyse. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l'homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Other Notes
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactose monohydrate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c