1268839
USP
Etonogestrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6beta-Hydroxy Etonogestrel
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
etonogestrel
Forme
neat
Conditionnement
pkg of 10 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable