1225533
USP
Doxepin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Desmethyl (E)-doxepin hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxepin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.N(CC\C=C1\c2c(cccc2)OCc3c\1cccc3)C
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Clé InChI
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Doxepin Hydrochloride
- Doxepin Hydrochloride Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable