1091108
USP
Capsaicin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
capsaicin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
62-65 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Clé InChI
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Informations sur le gène
human ... TRPV1(7442)
Description générale
Application
Also used to prepare standard solutions for the assay, identification, composition and strength analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup