1071224
USP
Bicalutamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide 3-fluoro isomer
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bicalutamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse