Merck
1061901
USP
Alcool benzylique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Hydroxyméthyl)benzène, Phénylméthanol, Benzèneméthanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878307
eCl@ss:
39023110
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
API family
benzalkonium chloride
autoignition temp.
817 °F
shelf life
~3 yr
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP de l'alcool benzylique destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer une préparation étalon, une solution de test de conformité de système, une solution étalon et une solution-mère de test de conformité de système pour le dosage et l'analyse d'impuretés conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous :
  • Préparation injectable de midazolam
  • Préparation injectable de famotidine
  • Préparation injectable d'énalaprilate
  • Préparation injectable de bésylate de cisatracurium
  • Préparation injectable de salicylate de physostigmine
Ce produit est également utilisé pour préparer une solution d'étalonnage interne utilisée en chromatographie en phase gazeuse avec détection à ionisation de flamme (GC-FID) conformément au chapitre correspondant de la Pharmacopée américaine (USP).
Analysis Note
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Other Notes
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcool benzylique
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B