Z777157
Proteomix® SCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Proteomix® SCX-NP5 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 401NP5-2115
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Proteomix User Manual
Informations légales
Colonne de garde