Y0002384
Bupivacaine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine impurity D (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(CCCCCl)C(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O
Description générale
Application
Conditionnement